GF74339488
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
AL606010
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 743-394-88
masa
50 g
średnia wielkość cząstek
45 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)