klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
pH
7-8 (16 °C, .016 g/L in H2O)
mp
>1450 °C (decomposition)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Ta pozycja | 1.15111 | 1.07733 | 1.09385 |
---|---|---|---|
matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group - |
material spherical silica gel | material silica gel (irregularly-shaped) | material silica gel (irregularly-shaped) | material silica gel (irregularly-shaped) |
pore size 6 nm mean pore size | pore size 6 nm mean pore size | pore size 6 nm mean pore size | pore size 6 nm mean pore size |
pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) |
Opis ogólny
Zastosowanie
- kompozytów SiO2-BaO do stosowania jako nieorganiczne materiały wypełniające w stomatologicznych żywicach kompozytowych[2][3]
- szkieł ceramicznych zawierających krzemiany do zastosowań dentystycznych[4]
- komercyjnych luminoforów do zastosowań w oświetleniu półprzewodnikowym (SSL), zwłaszcza w diodach elektroluminescencyjnych (LED)[5][6][7]
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.