Key Documents
307874
Scandium(III) oxide
99.9% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Discandium trioxide, Scandia, Scandium oxide, Scandium trioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
core: scandium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=[Sc]O[Sc]=O
InChI
1S/3O.2Sc
Klucz InChI
HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.