Kluczowe dokumenty
769533
Chromium(III) oxide
ultra dry
Synonim(y):
Chromia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
jakość
ultra dry
ślady kationów
Al: ≤50 ppm
Ba: ≤30 ppm
Cu: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Mg: ≤50 ppm
Na: ≤500 ppm
Pb: ≤20 ppm
ciąg SMILES
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
Klucz InChI
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tlenek chromu znajduje zastosowanie jako zielony materiał pigmentowy. Jest również stosowany jako materiał elektrodowy w bateriach litowo-jonowych oraz jako prekursor do syntezy funkcjonalnej ceramiki i tlenków.
Użyty w reakcji w stanie stałym do utworzenia nowego trójskładnikowego tlenku, CrVMoO7, może być stosowany w selektywnym utlenianiu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Magnetic and microstructural properties of LiCrO2.Cr2O3 system by doping of the boron ions
Demirel, S., et al.
J. Mater. Sci., 26(11), 9178-9184 (2015)
Preparation and color performance control of Cr2O3 green pigment through thermal decomposition of chromium hydroxide precursor
Zhang, HL., et al.
Materials Letters, 117, 244-247 (2014)
Effects on dielectric and magnetic properties of Cr-doped Bi0.9Ba0.1Fe1-xCrxO3 ceramic
Li, Q., et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(11), 8887-8891 (2015)
Investigation of Cr2O3 as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by Electrochemical Impedance Spectroscopy
Zhao, X., et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(7), A1156-A1162 (2015)