Merck
342432
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
for synthesis
Synonim(y):
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Cr2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.18 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
Próba
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
Formularz
solid
stężenie
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
342432-500G4061826757338
342432-100G4061826757314