Merck
329746
Sigma-Aldrich
Octyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
200-204 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
ciąg SMILES
CCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian oktylu inaktywuje proteinazę serynową, chymotrypsynę.
Zastosowanie
Izocyjanian oktylu był stosowany do tłumienia reakcji ubocznych, takich jak reakcja cofania się lub przenoszenia łańcucha podczas reakcji polimeryzacji. Zastosowano go również w syntezie:
  • organożelatora o niskiej masie molowej zawierającego jednostkę 2-(2′-hydroksyfenylo)benzoksazolu (HPB) z długim łańcuchem alkilowym
  • N-oktylomocznik
  • N-cyklopropylo-N′-oktylomocznik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Morisseau et al.
Chemical research in toxicology, 14(4), 409-415 (2001-04-17)
The microsomal epoxide hydrolase (mEH) plays a significant role in the metabolism of xenobiotics such as polyaromatic toxicants. Additionally, polymorphism studies have underlined a potential role of this enzyme in relation to several diseases, such as emphysema, spontaneous abortion, and
W E Brown et al.
Science (New York, N.Y.), 174(4009), 608-610 (1971-11-05)
Alkyl isocyanates react specifically with the two serine proteinases, chymotrypsin and elastase, to yield inactive enzyme derivatives containing 1 male of reagent per mole of enzyme. Octyl isocyanate inactivates chymotrypsin only, while butyl isocyanate inactivates both enzymes but shows greater
Tae Hyeon Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 10(10), 6929-6933 (2010-12-09)
A low molar mass organogelator 1 containing 2-(2'-hydroxyphenyl)benzoxazole (HPB) unit with long alkyl chain was synthesized by the reaction with HPB and octyl isocyanate in THF at room temperature. A new chelate-based organogelator 1-Zn(II) was prepared with the reaction of
Anionic polymerization of isocyanates with optical functionalities.
Shin YD, et al.
Polymer, 42(19), 7979-7985 (2001)
Isocyanate binding to yeast glutathione reductase measured by fluorescence spectroscopy.
K J Baylor et al.
Biochemical Society transactions, 25(1), 47S-47S (1997-02-01)