Merck
O1807
Sigma-Aldrich
Octadecyl isocyanate
technical grade
Synonim(y):
1-izocyjanooktadekan, Izocyjanian n-oktadecylu, Izocyjanian stearylu, ODI
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 154 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Izocyjanian oktadecylu może być stosowany jako modyfikator:
  • Do nanokryształów celulozy w syntezie nanokompozytów na bazie poli(adypinianu butylenu-co-tereftalanu) (PBAT) o ulepszonych właściwościach mechanicznych i reologicznych.
  • W przypadku ligniny, aby skutecznie włączyć wypełniacze ligninowe do matrycy poliuretanowej w celu przygotowania kompozytów.
Może być poddawany reakcji z różnymi aminami w celu syntezy różnych niesymetrycznych pochodnych mocznika.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanical, rheological and degradation properties of PBAT nanocomposites reinforced by functionalized cellulose nanocrystals.
Pinheiro IF, et al.
European Polymer Journal, 97, 356-365 (2017)
High bio-content polyurethane composites with urethane modified lignin as filler.
Zhang C, et al.
Polymer, 69, 52-57 (2015)
The synthesis of catechol and 8-hydroxyquinoline derivatives with short peptide-type side chains: Metal complex ligands with additional receptor properties.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2003(07), 1105-1111 (2003)
Studies toward a library of tetrahydrofurans: Click and MCR products of mono-and bis-tetrahydrofurans.
Mishra JK, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 12(5), 609-612 (2010)