Merck
69089
Supelco
Dibutyl adipate
analytical standard
Synonim(y):
Adipic acid dibutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
305 °C (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)