Kluczowe dokumenty
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate
for synthesis
Synonim(y):
Ester fenylowy kwasu izocyjanowego, izocyjanatobenzen
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Numer indeksu EC:
203-137-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
200
300
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
645 °C
siła działania
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.2 % (v/v)
bp
165 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
temp. przejścia
flash point 51 °C
rozpuszczalność
0.617 g/L (Hydrolysis)
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup