Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.653 (lit.)
bp
280-281 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isothiocyanate
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one
- 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?