Merck
493783
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
101-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
Klucz InChI
TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 4-cyjanofenylu, znany również jako 4-izocyjanatobenzonitryl, jest izocyjanianem arylowym. Zmienia on powierzchnię serycyny jedwabiu w rozpuszczalniku chlorek litu/sulfotlenek dimetylu poprzez tworzenie wiązań uretanowych.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hidetoshi Teramoto et al.
Biomacromolecules, 5(4), 1392-1398 (2004-07-13)
This paper reports chemical modification of silk sericin in LiCl/dimethyl sulfoxide (DMSO) solvent with 4-cyanophenyl isocyanate. Sericin is a highly hydrophilic protein secreted by Bombyx mori, serving as a protein glue in a cocoon. LiCl/DMSO was found to be a
Linrong Zhu et al.
ChemMedChem, 8(7), 1104-1116 (2013-05-15)
The worldwide prevalence of diabetes has spurred numerous studies on the development of new antidiabetic medicines. As a result, dipeptidyl peptidase IV (DPP4) has been recognized as a validated target. In our efforts to discover new DPP4 inhibitors, we analyzed the
Reactivity of Hydroxy and Amino Derivatives of 2-Phenyl-1H-imidazoline and 2-Phenyl-1H-imidazole toward Isocyanates: Synthesis of Appropriate Carbamates and Ureas.
Parik P, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(4), 903-910 (2013)
Design, synthesis and antiproliferative activities of diaryl urea derivatives bearing N-acylhydrazone moiety.
Zhang B, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 23(8), 915-918 (2012)
Xue-Feng Cheng et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(1), 45-51 (2016-10-27)
Herein, two molecules based on urea and thiourea, which differ by only a single atom, were designed, successfully synthesized, and fabricated into resistive random-access memory devices (RRAM). The urea-based molecule showed binary write-once-read-many (WORM) storage behavior, whereas the thiourea-based molecule