Merck
56760
Sigma-Aldrich
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
1-(3-Triethoxysilylpropyl)-2-imidazoline, 3-(2-Imidazolin-1-yl)propyltriethoxysilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26N2O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.43
Beilstein:
8987333
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCN1CCN=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26N2O3Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)11-7-9-14-10-8-13-12-14/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
WBUSESIMOZDSHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Additive for inorganic modification of block copolymers
Catalyst for condensation reactions
Modifier for organically modified layered silicates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Zhang et al.
Macromolecular rapid communications, 40(11), e1900067-e1900067 (2019-04-04)
A particle mold synthesis of 2D Janus nanomaterials is proposed by crosslinking of copolymer self-assembled monolayers confined within the mold domains. Onto the silica (SiO2 ) particle surface, mold domains with functional groups such as imidazole are generated. The model
Anna Parshina et al.
Membranes, 9(11) (2019-11-02)
The influence of incorporation of the dopants with proton-acceptor properties into perfluorosulfonic acid cation exchange membranes (MF-4SC and Nafion), and their treatment conditions on the characteristics of Donnan potential (DP)-sensors (analytical signal is the Donnan potential) in the aqueous solutions
Youngdo Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 10293-10293 (2019-07-18)
In this study, we synthesized molecularly imprinted mesoporous organosilica (MIMO) in the presence of a new precursor having a zwitterionic functional group and an imprint molecule, namely, glyphosate (MIMO-z). The precursor-glyphosate complex engaged in a typical base-catalyzed sol-gel reaction and