Merck
478652
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Klucz InChI
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Izocyjanian 4-bifenylu, znany również jako 4-izocyjanatobifenyl, jest izocyjanianem arylowym. Podano jego entalpię parowania w temperaturze wrzenia. Jego gęstość i współczynnik załamania światła wynoszą odpowiednio 1,1266 g/cm3 i 1,6060 w temperaturze 25°C.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 406-406 (2015)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)