Merck
439991
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
nitrile
ciąg SMILES
O=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
Klucz InChI
NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 3-cyjanofenylu jest izocyjanianem aromatycznym.
Zastosowanie
Izocyjanian 3-cyjanofenylu można stosować jako odczynnik wyjściowy w następujących syntezach:
  • R/S-4-(3-chlorofenyloaminokarbonyloamino)-3,4-dihydro-2,2-dimetylo-2H-1-benzopiranu
  • 1-(3-cyjanofenylo)-3-(2-metoksy-6-pentadecylobenzylo)mocznik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smail Khelili et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6124-6130 (2008-05-16)
Ring-opened analogues of dihydrobenzopyran potassium channel openers (PCOs) were prepared and evaluated as putative PCOs on rat aorta rings (myorelaxant effect) and rat pancreatic beta-cells (inhibition of insulin secretion). These derivatives are characterized by the presence of a sulfonylurea, a
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and hiourea Derivatives at C-8 Alkyl Chain of Anacardic Acid Mixture Isolated from a Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
Reddy NS, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 1(04), 167-167 (2011)