Merck
389056
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
isocyanate
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można stosować izocyjanian 3,5-dichlorofenylu:
  • Jako reagent do syntezy 3-(3,5-dichlorofenylo)-2,4-oksazolidinedionu (DCPO).
  • Do syntezy pochodnych fenylokarbaminianowych celulozy i amylozy, które są użyteczne jako chiralne fazy stacjonarne (CSP) oparte na polisacharydach.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and chiral recognition of amylose derivatives bearing regioselective phenylcarbamate substituents at 2, 6-and 3-positions for high-performance liquid chromatography.
Shen J, et al.
Journal of Chromatography A, 1467, 199-205 (2016)
Synthesis of regioselectively substituted cellulose derivatives and applications in chiral chromatography.
Acemoglu M, et al.
Chirality, 10(4), 294-306 (1998)
Nephrotoxic and hepatotoxic potential of imidazolidinedione-, oxazolidinedione-and thiazolidinedione-containing analogues of N-(3, 5-dichlorophenyl) succinimide (NDPS) in Fischer 344 rats.
Kennedy E, et al.
Toxicology, 186(1-2), 79-91 (2003)
Polymer?bound cellulose phenylcarbamate derivatives as chiral stationary phases for enantioselective HPLC.
Ling F, et al.
Journal of Separation Science, 26(15?16), 1337-1346 (2003)
Alyssa M Keil et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(7), 1887-1896 (2015-07-21)
Liver damage occurred in some patients who took troglitazone (TGZ) for type II diabetes. The 2,4-thiazolidinedione (TZD) ring in TGZ's structure has been implicated in its hepatotoxicity. To further examine the potential role of a TZD ring in toxicity we