Kluczowe dokumenty
253790
Butyl isothiocyanate
99%
Synonim(y):
NSC 194808
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
ciąg SMILES
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?