Merck
272132
Sigma-Aldrich
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
NSC 84071
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
210-213 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Azidification
  • C-H activation and β -elimination to product an eight-membered ring system
  • 1,3-Dipolar cycloaddition of azides onto alkenes
  • Stereoselective SmI2-mediated coupling of unsaturated carbonyl compounds and aldehydes
  • Synthesis of D-labeled methylenecyclobutane
  • Coupling reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)