Key Documents
905267
(6-Bromohexyl)triphenylphosphonium bromide
≥95%
Synonim(y):
Bromohexane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br]
InChI
1S/C24H27BrP.BrH/c25-20-12-1-2-13-21-26(22-14-6-3-7-15-22,23-16-8-4-9-17-23)24-18-10-5-11-19-24;/h3-11,14-19H,1-2,12-13,20-21H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RJXLPJGHUJHULP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)