Merck
906107
Sigma-Aldrich
(9-Aminononyl)triphenylphosphonium bromide
90%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy celującej w mitochondria, Fosfonowy znacznik lipocenowy, Znacznik mitochondrialny Aminononane TPP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35BrNP
Masa cząsteczkowa:
484.45
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
90%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Zastosowanie
Mitochondria pełnią szereg funkcji w komórce, a ich dysfunkcja jest związana z różnymi układami narządów i stanami chorobowymi, w tym zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, chorobami układu krążenia i nowotworami. Ukierunkowanie małych cząsteczek na mitochondria może pomóc w badaniu i lepszym zrozumieniu tego związku lub zwiększyć skuteczność terapeutyczną poprzez skoncentrowanie leku w miejscu jego działania i zmniejszenie efektów poza celem. Ten bromoheksanowy znacznik trifenylofosfinowy (TPP) jest sprzężony z małymi cząsteczkami w celu zlokalizowania ich w mitochondriach w komórkach, gdzie kationy TPP ułatwiają zarówno wychwyt komórkowy, jak i akumulację w mitochondriach.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcel Culcasi et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2487-2499 (2013-02-27)
A series of mitochondria targeted α-aminophosphonates combining a diethoxyphosphoryl group and an alkyl chain-connected triphenylphosphonium bromide tail were designed and synthesized, and their pH-sensitive (31)P NMR properties and biological activities in vitro and in vivo were evaluated. The results showed
Changwook Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(13), 4358-4367 (2015-03-19)
The mitochondrial pool of Hsp90 and its mitochondrial paralogue, TRAP1, suppresses cell death and reprograms energy metabolism in cancer cells; therefore, Hsp90 and TRAP1 have been suggested as target proteins for anticancer drug development. Here, we report that the actual
Wen Zhang et al.
Analytical chemistry, 89(12), 6840-6845 (2017-05-16)
Mitochondrial morphology regulated by fusion and fission processes determines mitochondrial function and cell fate. Some studies showed hyperfused mitochondria could induce apoptosis in cancer cells, but the relevant molecular mechanisms remain elusive. Superoxide (O2•-) and pH play vital roles in
Friedrich Kreyenschmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(5), 1168-1177 (2017-11-08)
The combination of CoCl2 and 1,3-dienes is known to catalyze challenging alkyl-alkyl cross-coupling reactions between Grignard reagents and alkyl halides, but the mechanism of these valuable transformations remains speculative. Herein, electrospray-ionization mass spectrometry is used to identify and characterize the
Yon Ju-Nam et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(23), 4345-4351 (2006-11-15)
We report the synthesis and structural characterisation of a new family of stable phosphonioalkylthiosulfate zwitterions, R3P+ (CH2)nS2O3- (R = Ph or Bu, n = 3,4,6, 8 or 10) which behave as cationic masked thiolate ligands with applications in the functionalisation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
906107-1G