345386
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
Synonim(y):
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
lyophilized solid
aktywność właściwa
≥250 units/mg solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
yellow-brown
rozpuszczalność
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
obecność zanieczyszczeń
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1