Kluczowe dokumenty
905186
(9-Bromononyl)triphenylphosphonium bromide
Synonim(y):
Bromononane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H33BrP.BrH/c28-23-15-4-2-1-3-5-16-24-29(25-17-9-6-10-18-25,26-19-11-7-12-20-26)27-21-13-8-14-22-27;/h6-14,17-22H,1-5,15-16,23-24H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ACKJFSDDEOFXHT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Inne uwagi
Targeting lipophilic cations to mitochondria
Photoswitchable polyfluorophores based on perylenemonoimide-dithienylethene conjugates as super-resolution MitoTrackers
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)