Kluczowe dokumenty
117196
(2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
98%
Synonim(y):
Bromocholina Bromek
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)CCBr
InChI
1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
117196-25G | 4061838704924 |
117196-100G | |
117196-5G |