Kluczowe dokumenty
D141208
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine hydrochloride
99%
Synonim(y):
1-Chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
201-204 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D141208-100G | 4061833559833 |
D141208-500G | 4061832108711 |
D141208-5G | 4061832105123 |