Merck
157317
Sigma-Aldrich
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
NSC 110599
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.26
Beilstein:
4170278
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-181 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used for electrolytic polarization of Zn
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
  • Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
  • Cycloporpylidenemethylarylethynynes
  • Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Wittig reagent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)