Merck
263567
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
98%, stable crystalline form of butadiyne
Synonim(y):
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, BTMSBD
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CC≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.42
Beilstein:
1758268
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne can be used as a reagent to prepare:
  • 1,1,3,4-Tetrasilyl-substituted 1,3-butadienes or 1,1,3,4-tetrasilyl-substituted 1,2-butadienes by hydrosilylation reaction using various hydridosilanes and catalysts.
  • Glycosylated oligo(ethynylene)s using the Negishi reaction.
  • (±) Falcarinol, a polyacetylene class of fatty alcohol.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tobias N Hoheisel et al.
Organic letters, 10(20), 4525-4528 (2008-09-25)
A convenient and efficient sp-sp carbon heterocoupling protocol based on the Negishi reaction was developed, in which the required zinc diacetylide was generated from 1,4-bis(trimethylsilyl)butadiyne in situ and reacted with a bromoacetylene in apolar solvent mixtures. The method has been
Manuel M Bentlohner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(12), 3748-3753 (2015-02-04)
The accessibility of triads with deltahedral Zintl clusters in analogy to fullerene-linker-fullerene triads is another example for the close relationship between fullerenes and Zintl clusters. The compound {[K(2.2.2-crypt)]4[RGe9-CH=CH-CH=CH-Ge9R]}(toluene)2 (R=(2Z,4E)-7-amino-5-aza-hepta-2,4-dien-2-yl), containing two deltahedral [Ge9] clusters linked by a conjugated (1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl bridge
Manuel M Bentlohner et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(67), 17089-17094 (2017-09-15)
We report on the synthesis and structure, as well as on the mechanism of formation of the [Ge
A short synthesis of (+) and (-)-falcarinol
McLaughlin NP, et al.
Tetrahedron, 66, 9681-9687 (2010)
Hydrosilylation of 1, 4-Bis (trimethylsilyl) butadiyne and Silyl-Substituted Butenynes.
Kusumoto T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65(5), 1280-1290 (1992)