Merck
713309
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxobutanoate
95%
Synonim(y):
2-Oxobutyric acid methyl ester, Methyl 2-ketobutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Beilstein:
1749847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (GC)
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2-oxobutanoate can be used as a starting material:
  • To synthesize indole derivatives via Fischer indolization of arylhydrazines using propylphosphonic anhydride.
  • In the synthesis of (−)-picrotoxinin, a natural product and neurotoxic sesquiterpenoid.
  • To prepare the core structure of phalarine, a natural product found in perennial grass.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)