Kluczowe dokumenty
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
210-511-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
144-146 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
temp. przejścia
flash point 52 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup