Merck
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexene-1,2-diamine dihydrochloride
≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.09
Beilstein:
3124971
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Formularz
powder
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
Klucz InChI
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)