Kluczowe dokumenty
901931
Sigma-Aldrich
NORIT® A SUPRA EUR USP
meets analytical specifications of USP
Synonim(y):
Węgiel aktywny
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.23
opis
Apparent Density, tamped: 420 kg/m3
Ash content: 2 mass %
Filtration time: 40 min
Iodine number: 1550
Methylene blue adsorption: 41 g/100g
Molasses number: 430 (EUR)
Formularz
powder
jakość
meets analytical specifications of USP
powierzchnia
1700 m2/g , Total
wielkość cząstki
100 μm (D90)
20 μm (D50)
4 μm (D10)
pH
neutral
gęstość nasypowa
350‑450  kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.1 mass% (acid extr.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Węgle aktywne są wewnętrznie porowatymi mikrokrystalicznymi, niegrafitowymi formami węgla. Węgle aktywne mają dużą powierzchnię (~1000m2/g) i objętość porów, co czyni je użytecznymi w zastosowaniach w urządzeniach do magazynowania energii, katalizie i usuwaniu zanieczyszczeń z gazów i cieczy.
  • NORIT® A SUPRA EUR USP wykazuje wysoką zdolność adsorpcji i dobrze nadaje się do stosowania jako adsorbent do oczyszczania produktów farmaceutycznych. Znajduje również zastosowanie jako antidotum w przypadku zatrucia. NORIT® A SUPRA EUR USP to leczniczy, aktywowany parą wodną węgiel w 100% naturalnego pochodzenia.
Informacje prawne
Produkt Cabot Corporation.
NORIT® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Cabot Corporation.
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water and Wastewater Treatment: Historical Perspective of Activated Carbon Adsorption and its Integration with Biological Processes.
Aktas O, et al.
Wiley-VCH (2011)
Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and hydrogen storage.
Sevilla M and Mokaya R
Energy & Environmental Science, 7, 1250-1280 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901931-1KG4061835569830
901931-500G4061835569892