97876
Activated Charcoal Norit®
Norit® CA1, wood, chemically activated, powder
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
wood
Postać
powder
jakość
chemically activated
producent / nazwa handlowa
Norit® CA1
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ion chromatography: suitable
pozostałość po prażeniu
≤4.0%
strata
≤16% loss on drying
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Separating gas mixtures, such as; hydrogen-hydrocarbons,
- Gas drying;
- Selective gas adsorption
- Gas storage
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3