Kluczowe dokumenty
334340
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 13X
pellets, 1.6 mm diameter
About This Item
Wzór liniowy:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
opis
Length: approximately twice the particle diameter
Formularz
pellets
stężenie
13 × (miscellaneous)
średnica
1.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sito molekularne 13X to wysoce porowata forma sodowa zeolitu X odpowiednia do adsorpcji dużych cząsteczek, takich jak związki aromatyczne, węglowodory rozgałęzione i związki siarki organicznej.
Zastosowanie
Sito molekularne 13X zostało użyte do wychwytywania dwutlenku węgla do analizy 14C(radiowęglowej).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Advances in the radiocarbon analysis of carbon dioxide at the NERC radiocarbon facility (East Kilbride) using molecular sieve cartridges
Garnett MH, et al.
Radiocarbon, 61(6) (2019)
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)