Kluczowe dokumenty
334359
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 13X
pellets, 3.2 mm
About This Item
Wzór liniowy:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
Formularz
pellets
wielkość cząstki
3.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Regeneracja lub aktywacja:
Nasycone sito molekularne można przywrócić do pierwotnej pojemności poprzez regenerację, której zasada polega na zmianie warunków otaczających adsorbent, aby odpowiadały bardzo niskiej pojemności równowagi. Ogólnie rzecz biorąc, im większa różnica między wydajnością równowagową adsorpcji i regeneracji, tym szybsza i pełniejsza regeneracja.
Sito może być regenerowane na jeden z czterech sposobów:
1. Reaktywacja termiczna - maksymalna temperatura regeneracji dla krzemionki wynosi 300°C.
2. Reaktywacja ciśnieniowa
3. Przepuszczanie odpowiedniego płynu przez złoże żelowe w normalnej temperaturze i ciśnieniu.
4. Wypieranie adsorbatów poprzez przepuszczanie przez złoże cząsteczek płynu o wysokim stężeniu.
Wybór sita molekularnego:
1. Preferencyjna adsorpcja jednej cząsteczki nad inną zależy od średnicy porów i rozmiaru oczek.
2. Zdolność dynamiczna żelu krzemionkowego do adsorpcji określonego związku zależy od wewnętrznej powierzchni; im większa powierzchnia, tym większa zdolność dynamiczna.
3. Szybkość adsorpcji i ostrość rozdzielczości zależą głównie od wielkości cząstek i upakowania kolumny; drobny rozmiar cząstek zapewnia optymalną ostrość rozdzielczości.
4. Ciecze są najłatwiej adsorbowane z rozpuszczalników, w których są najmniej rozpuszczalne; dobry rozpuszczalnik jest dobrym środkiem desorbującym.
5. Wysoce polarne ciecze są łatwo adsorbowane. Związki posiadające grupy hydroksylowe lub zawierające tlen są silnie adsorbowane.
6. W przypadku podobnych związków, im wyższa masa cząsteczkowa, tym wyższa selektywność.
7. W przypadku węglowodorów o podobnej masie cząsteczkowej adsorpcyjność wzrasta wraz z liczbą wiązań podwójnych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)