Key Documents
341029
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
3.2 mm
About This Item
Wzór liniowy:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Postać
beads
wielkość cząstki
3.2 mm
wielkość porów
5 Å
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3