RAD130
radiello™ Cartridge Adsorbents
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
About This Item
Polecane produkty
agency
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
opakowanie
pk of 20
producent / nazwa handlowa
Radiello
metody
passive air sampling: suitable
macierz
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
Opis ogólny
Each cartridge arrives in a sealed glass or plastic tube wrapped in a transparent thermally sealed polyethylene (PE) bag. The same sealed tube can be used to store the cartridge after sampling prior to desorption/analysis. A sufficient number of adhesive barcode labels are included with every pack of cartridges for easy tracking of sampling date and time.
Note: To conduct air sampling using the Radiello system, Radiello diffusive bodies and triangular support plates must be ordered (separately) in addition to cartridge adsorbents. Radiello Starter Kits (RADxxxS) include all the necessary parts to complete a sampling.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Rozpuszczalniki są jednym z trzech składników farb. Są to chemikalia na bazie ropy naftowej, które rozpuszczają pigment i środek wiążący do aplikacji.
Protokoły
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s along with our many calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Powiązane treści
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Często zadawane pytania - produkty radiello
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.