Merck
radiello™ Cartridge Adsorbents for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
radiello Cartridge Adsorbents
radiello™ Cartridge Adsorbents for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Products
Zrównoważony rozwój
Cecha
Producent
Działanie
Zastosowanie
Wielkość opakowania
Metoda
Showing 1-11 of 11