1.04818
Potassium chloride solution
c(KCl) = 3 mol/l, saturated with silver chloride, for filling of electordes
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Potassium chloride solution, saturated with silver chloride 3 mol/l
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Complexometric reactions
metody
titration: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
gęstość
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Amperometryczny biosensor mleczanu do analizy wtrysku przepływowego oparty na sitodrukowanej elektrodzie węglowej zawierającej sól Meldola's Blue-Reinecke, pokrytej dehydrogenazą mleczanową i NAD+: W niniejszym badaniu zbadano rozwój amperometrycznego biosensora mleczanowego wykorzystującego roztwór chlorku potasu w celu zwiększenia wydajności elektrody, zapewniając nowe zastosowanie w chemii analitycznej do precyzyjnego pomiaru mleczanu (Piano et al., 2010).
- Poprawa stabilności alfa-amylazy uwięzionej w kuleczkach kappa-karagenowych: charakterystyka fizykochemiczna i optymalizacja przy użyciu wskaźnika kompozytowego: W badaniach tych zbadano stabilnośćalfa-amylazy w kuleczkach kappa-karagenowych przy użyciu roztworu chlorku potasu, wykazując jego skuteczność w utrzymywaniu aktywności enzymu w procedurach analitycznych (Sankalia i in., 2006).
- Objętościowe przepływy osmotyczne niejednorodnych roztworów elektrolitów przez poziomo zamontowaną membranę ..: W artykule omówiono rolę roztworu chlorku potasu w badaniu objętościowych przepływów osmotycznych, podkreślając jego zastosowanie w analizie zachowania elektrolitów w chemii analitycznej (Slezak i in., 2002).
- Reakcja mikrogleju w korze mózgowej szczura wywołana przez korową depresję rozprzestrzeniania ..: W badaniu wykorzystano roztwór chlorku potasu do wywołania depresji rozprzestrzeniania się kory mózgowej u szczurów, zapewniając wgląd w reakcję mikrogleju i przyczyniając się do zrozumienia procesów zachodzących w korze mózgowej w kontekście chemii analitycznej (Gehrmann i in., 1993).
- Możliwe czynniki w przyleganiu uszczelniaczy szczelinowych do szkliwa...: Badania te dotyczą czynników wpływających na przyczepność uszczelniaczy szczelinowych do szkliwa, przy czym roztwór chlorku potasu odgrywa kluczową rolę w konfiguracji eksperymentalnej, oferując cenne dane do analizy materiałów dentystycznych (Williams & von Fraunhofer, 1979).
Komentarz do analizy
Ag (srebro): ≥ 0,16 g/l
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3