54812-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ Plus SPE Tube
Reversible Tube, bed wt. 400 mg, volume 1 mL, pk of 30
Synonim(y):
Węglowy, odwracalny kartridż SPE, 1 ml
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 400 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
1149 m2/g
pojemność
1 mL
Matryca
Amorphous Carbon Molecular Sieve (CMS)
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość porów
0.782 mL/g pore volume
27.2 Å pore size
gęstość
2.27 g/mL
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Developed and engineered for the solid phase extraction of highly polar compounds from aqueous samples such drinking and ground water
- Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
- Unlike traditional graphitized carbon black (GCB) phases (e.g., Supelclean ENVI-Carb) which are granular and friable, ENVI-Carb Plus consists of strong high surface area spherical particles.
- Examples of highly polar compounds recovered (≥ 70%) using Supelclean ENVI-Carb Plus include (but not limited to) acephate (logP = -0.85), phenol (logP = 1.51), 1,4-dioxane (logP = -0.27), and oxamyl (logP = -1.2).
- When used in conjunction with an SPE vacuum manifold, a male luer coupler (Cat. No. 25064-U), female luer coupler (Cat. No. 21015), and empty SPE tube(s) are required but not included.
Informacje prawne
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokoły
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.