20254-U
1494 101 2801 B (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
ORBO™ Carbotrap® Tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,W separators
linia produktu
ORBO™
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 101
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 70 mm
Matryca
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (20/40)
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)