Kluczowe dokumenty
20042
Supelco
ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
TBC on Charcoal Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
47131900
Materiały
W,W,W separators
Poziom jakości
agency
OSHA 56
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 351
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
Matryca
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
grupa aktywna macierzy
4-tert-butylcatechol
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Opis ogólny
  • ORBO 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)