20051
1494 609 1034 5988-2(20/50) 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO™ Amberlite™ XAD-2 Tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,W separators
Poziom jakości
agency
NIOSH 2534,2537
linia produktu
Amberlite™
ORBO™
skład
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 609
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 110 mm
Matryca
XAD-2
wielkość cząstki
20-50 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)