Key Documents
21235-U
Supelco
ORBO 2500 Precleaned Large PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Large PUF Cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiały
polyurethane (foam)
agency
EPA 600 (8-80-038)
opis
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
linia produktu
ORBO
Właściwości
precleaned
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 2500
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6.5 cm × 125 mm
przydatność
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
ORBO-2500 PUF cartridges are recommended for the following applications: pesticides, PCBs, PAHs, and Dioxins. 
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
część zamienna
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)