Key Documents
20556
Supelco
Glass Cartridge for Small PUF Plug
pkg of 1 ea
Synonim(y):
Small PUF Cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
Materiały
glass cartridge
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)