Kluczowe dokumenty
20038
Supelco
1494 2000 Wstępnie oczyszczony duży korek PUF, zamiennik
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Large PUF Cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
47131900
Materiały
polyurethane (foam)
agency
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
opis
Large PUF
Replacement
linia produktu
ORBO
Właściwości
precleaned
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 2000
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 cm × 7.6 cm
Matryca
PUF Polyurethane Foam
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
PUF plugs of appropriate density effectively trap contaminants without creating excessive back pressure. PUF plugs sometimes are used with an additional adsorbent, such as Amberlite XAD®-2 resin, to collect more volatile contaminants, or with a filter, to trap particles.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)