Kluczowe dokumenty
21233-U
Supelco
ORBO 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Small PUF Cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiały
polyurethane (foam)
Poziom jakości
opis
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
linia produktu
ORBO
Właściwości
precleaned
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 1500
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
22 mm × 10 cm
przydatność
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)