20029-U
ORBO™ 65P (OVS) Amberlite™ XAD®-4 specially cleaned, 160/80 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS), pkg of 10 ea
Synonim(y):
ORBO™ Amberlite™ XAD-4 Tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Poziom jakości
linia produktu
Amberlite™
ORBO™
skład
Bed A, 160 mg
Bed B, 80 mg
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 65P
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS)
macierz
XAD-4 (specially cleaned)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling Polar and non-polar VOCs; select aldehydes
Opis ogólny
It is commonly used as an adsorbent to collect and retain the volatile organic compound in the air samples, allowing for accurate determination of air concentrations.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)