5745-U
ORBO™ 5030 (OVS) Amberlite™ XAD-7 Tube
pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Poziom jakości
skład
Bed A, 250 mg
Bed B, 150 mg
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. zewn. × dł.
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler, OVS
macierz
Amberlite™ XAD-7 (purified)
przydatność
suitable for air monitoring
suitable for application (nonylphenol in the workplace)
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It is commonly used for acrylamide air sampling and analysis of its levels using HPLC-MSMS and for collecting propylene glycol and glycerol from air samples for subsequent analysis by GC-MS.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)