Wstecz
ORBO
™
65P (OVS) Amberlite
™
XAD
®
-4
specially cleaned
, 160/80 mg
Synonim(y):
ORBO
™
Amberlite
™
XAD-4 Tube
Products
Marka
Supelco (1)
Linia produktu
Skład chemiczny
Średnica zewnętrzna (mm)
Poziom jakości
Zastosowanie
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
20029-U
ORBO
™
65P (OVS) Amberlite
™
XAD
®
-4
specially cleaned
, 160/80 mg,
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS), pkg of 10 ea