20600-U
ORBO™ 1000 Precleaned Small PUF Plug, Replacement
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Small PUF Cartridges
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyurethane (foam)
agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
opis
Replacement Plug
Small PUF
linia produktu
ORBO™
Właściwości
precleaned
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 1000
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
22 mm × 7.6 cm
macierz
PUF Polyurethane foam
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
ORBO™-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?