Kluczowe dokumenty
21038
Supelco
Quartz Filter, 32mm diameter
(d)
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Filtr kwarcowy wraz z zespołem wkładu filtracyjnego umożliwia jednoczesne pobieranie próbek zarówno frakcji gazowej, jak i cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)