Merck
05995
Supelco
Deltamethrin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19Br2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.20
Beilstein:
6746312
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H](\C=C(\Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Klucz InChI
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Corentin M Barbu et al.
Emerging infectious diseases, 20(12), 2055-2063 (2014-11-26)
Chagas disease vector control campaigns are being conducted in Latin America, but little is known about medium-term or long-term effectiveness of these efforts, especially in urban areas. After analyzing entomologic data for 56,491 households during the treatment phase of a
Sandra M De Urioste-Stone et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 109(2), 159-167 (2015-01-22)
Integrated vector management strategies depend on local eco-bio-social conditions, community participation, political will and inter-sectorial partnership. Previously identified risk factors for persistent Triatoma dimidiata infestation include the presence of rodents and chickens, tiled roofs, dirt floors, partial wall plastering and
Glyn A Vale et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(3), e0003560-e0003560 (2015-03-05)
African trypansomiases of humans and animals can be controlled by attacking the vectors, various species of tsetse fly. Treatment of cattle with pyrethroids to kill tsetse as they feed is the most cost-effective method. However, such treatments can contaminate cattle
Elvira Zamora Perea et al.
Malaria journal, 8, 208-208 (2009-09-05)
The purpose of this study was to establish whether the "bottle assay", a tool for monitoring insecticide resistance in mosquitoes, can complement and augment the capabilities of the established WHO assay, particularly in resource-poor, logistically challenging environments. Laboratory reared Aedes
Hong-min Yu et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(3), 733-741 (2014-10-10)
The purpose of this study is to examine germ cells apoptosis and reduction of spermatogenesis which might be induced by deltamethrin (DM). Furthermore, the study is performed to determine if the apoptosis is mediated by the signaling proteins: eNOS, JNK1
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.